Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 11375354
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Tipo di membrana Sterilità Dimensione della confezione
11375354 0.2 μm 293 mm OE 66 Non-sterile pezzi 25
11385344 0.8 μm 47 mm ST 68 Non-sterile pezzi 100
11313425 1.2 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11329024 0.45 μm 25 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11309024 0.45 μm 13 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11349024 0.45 μm 50 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11399014 0.45 μm 110 mm OE 67 Non-sterile pezzi 50
11319024 0.45 μm 142 mm OE 67 Non-sterile pezzi 25
11359024 0.45 μm 85 mm OE 67 Non-sterile pezzi 50
11335354 0.2 μm 47 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11345354 0.2 μm 50 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11355354 0.2 μm 110 mm OE 66 Non-sterile pezzi 50
11385354 0.2 μm 47 mm OE 66 Sterile pezzi 100
11344814 0.45 μm 25 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11364814 0.2 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
10265591 0.45 μm 47 mm ST 69 Non-sterile pezzi 100
11325354 0.2 μm 25 mm OE 66 Non-sterile pezzi 100
11339024 0.45 μm 47 mm OE 67 Non-sterile pezzi 100
11365354 0.2 μm 142 mm OE 66 Non-sterile pezzi 25
11395354 0.2 μm - OE 66 Non-sterile pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11375354 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10404139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    627.00€ / pezzi 25
    Risparmia 15.00€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 26 sec./100 ml/12.5 cm2
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana OE 66
N. per confezione Confezione da 25
Diametro (sistema metrico) 293 mm