Learn More
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 11395354
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Tipo di membrana Sterilità unitSize Diametro (sistema metrico)
11395354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 5 -
11385344 0.8 μm ST 68 Non-sterile pezzi 100 47 mm
11313425 1.2 μm ST 69 Non-sterile pezzi 100 47 mm
11329024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 100 25 mm
11309024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 100 13 mm
11349024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 100 50 mm
11399014 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 50 110 mm
11319024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 25 142 mm
11359024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 50 85 mm
11335354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 100 47 mm
11345354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 100 50 mm
11355354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 50 110 mm
11375354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 25 293 mm
11385354 0.2 μm OE 66 Sterile pezzi 100 47 mm
11344814 0.45 μm ST 69 Non-sterile pezzi 100 25 mm
11364814 0.2 μm ST 69 Non-sterile pezzi 100 47 mm
10265591 0.45 μm ST 69 Non-sterile pezzi 100 47 mm
11325354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 100 25 mm
11339024 0.45 μm OE 67 Non-sterile pezzi 100 47 mm
11365354 0.2 μm OE 66 Non-sterile pezzi 25 142 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11395354 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10404180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    674.00€ / pezzi 5
    Risparmia 18.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per preparare cocktail di scintillazione in fase liquida per misurazioni con contatore per scintillazione. Le membrane in acetato di cellulosa Whatman™ sono estremamente termoresistenti e possono filtrare liquidi e gas caldi.
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
  • Low protein binding capacity
  • Hydrophilic
  • Improved solvent resistance and heat resistance
  • Can be used for liquids or gases up to 180°C
  • Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 26 sec./100 ml/12.5 cm2
Idrofobicità Idrofilo
Tipo di membrana OE 66
N. per confezione Confezione da 5
Tipo Foglio
Dimensioni (L x P) 300 x 600 mm