Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa
Codice prodotto. 11373065
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2.5 cm
2.8 cm
3.3 cm
3.3 cm
4.1 cm
7.5 cm
8 cm
Lunghezza (sistema metrico):
6 cm
8 cm
10 cm
10 cm
12.3 cm
25 cm
Spessore della parete:
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
3 mm
Grado:
603
603T
Dimensione della confezione:
pezzi 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete Grado unitSize
11373065 2.5 cm 6 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11363065 2.5 cm 10 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11323075 2.8 cm 8 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11303075 2.8 cm 10 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11310824 3.3 cm 8 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11373075 3.3 cm 10 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11383085 4.1 cm 12.3 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11323095 7.5 cm 25 cm 1.5 mm 603 pezzi 25
11323115 3.3 cm 8 cm 1 mm 603T pezzi 25
11333095 8 cm 25 cm 3 mm 603 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11373065 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10350215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    97.14€ / pezzi 25
    Risparmia 4.86€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ottima vestibilità grazie all'ampia gamma di misure, adatti per supporti e apparati di estrazione automatizzati. I ditali per estrazione Whatman™ sono realizzati in cellulosa di alta qualità per una resistenza meccanica e una ritenzione eccellenti.
Ensures optimal fit with its wide range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus. Whatman™ Cellulose Extraction Thimbles are constructed of high-quality cellulose for excellent mechanical strength and retention.
  • For all automated extraction apparatus
  • High-quality cellulose material
  • Dimensions matched exactly to thimble holders
Order Info
Quando si calcolano i diametri esterni, si deve considerare un gioco extra per lo spessore delle pareti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Diameter (English) Inside 0.98 in.
Diameter (Metric) Inside 2.5 cm
Materiale Cellulosa
Spessore della parete 1.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido
Grado 603
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per apparecchiature di estrazione automatizzata
Lunghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 248 °F
Temperatura max (sistema metrico) 120 °C
Product Type Ditale per estrazione