Learn More
Cytiva Filtro a membrana in nitrato di cellulosa
Codice prodotto. 11343135
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
1.2 μm
5μ m
8 μm
12 μm
Dimensione della confezione:
50g
pezzi 100
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro unitSize
11343135 50 mm 12 μm pezzi 100
11363135 25 mm 8 μm pezzi 100
11383135 47 mm 8 μm pezzi 100
11345284 25 mm 5μ m pezzi 100
10353101 47 mm 5μ m pezzi 100
11365284 50 mm 5μ m pezzi 100
11325164 50 mm 0.2 μm pezzi 100
11395154 47 mm 0.2 μm pezzi 100
11305164 50 mm 0.2 μm pezzi 100
11385154 50 mm 0.1 μm pezzi 100
11375154 47 mm 0.1 μm pezzi 100
11304864 50 mm 1.2 μm pezzi 100
10719581 47 mm 12 μm pezzi 100
11393135 50 mm 8 μm 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11343135 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10400014
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Realizzati secondo controlli rigorosi. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Whatman™ hanno una flessibilità notevolmente maggiore e vengono fabbricati in modo da resistere alla manipolazione, al caricamento e all'autoclavaggio senza che la loro integrità risulti compromessa.
Among the strongest of their type available, as measured and compared by burst pressure tests.
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
  • High strength and flexibility
  • Increased temperature stability
  • Reduced shrinkage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Circolare
Materiale Nitrato di cellulosa
Dimensione del poro 12 μm
Quantità Confezione da 100
Spessore (sistema metrico) Da 105 a 140 μm
Diametro (sistema imperiale) 2.75 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AE100 Membrane, Cellulose nitrate, 12 µm 50 mm, 100 pack
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.