Learn More
Cytiva™ Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Descrizione
- Increased temperature stability
- Higher strength and flexibility
- Reduced shrinkage
- White plain filters
- Pore size: 0.45μm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale (membrana) | Cellulose Nitrate |
| Particle Retention | 8 μm |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis) |
| Grado | NC45 |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Tipo di membrana | Plain |
| Vedi altri risultati |