Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Codice prodotto. 11395284
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.5 cm
4.7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
100 Pack
25 pk.
50 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Sterilità Quantità unitSize
11395284 5 cm Non-sterile 100 Pack pezzi 100
11385284 2.5 cm Non-sterile 100 Pack pezzi 100
11375164 4.7 cm Non-sterile 100 Pack pezzi 100
11385164 9 cm Non-sterile 50 Pack pezzi 50
11365164 10 cm Non-sterile 50 Pack pezzi 50
11335164 11 cm Non-sterile 50 Pack pezzi 50
11355164 5 cm Non-sterile 25 pk. pezzi 25
11989197 4.7 cm Sterile 100 Pack pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11395284 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10401114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Featuring very narrow pore size distribution and low levels of extractables.
  • Increased temperature stability
  • Higher strength and flexibility
  • Reduced shrinkage
  • White plain filters
  • Pore size: 0.45μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale (membrana) Cellulose Nitrate
Particle Retention 8 μm
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis)
Grado NC45
Idrofobicità Hydrophilic
Tipo di membrana Plain
Quantità 100 Pack
Temperatura (sistema imperiale) operativa 176°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 80°C
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 5 cm