Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Codice prodotto. 11380714
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
22 mm
25 mm
26 mm
33 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
80 mm
94 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11380714 33 mm 80 mm pezzi 25
11370714 22 mm 80 mm pezzi 25
10061634 43 mm 123 mm pezzi 25
11343215 16 mm 60 mm pezzi 25
11363215 33 mm 94 mm pezzi 25
11383215 26 mm 60 mm pezzi 25
11353215 25 mm 80 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11380714 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2810338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    213.00€ / pezzi 25
    Risparmia 17.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
  • Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
  • Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
  • Excellent mechanical strength and retention
  • Wall thickness of 2mm to support application need
  • Double thickness for added rigidity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 Pk.
Descrizione GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis.
Diameter (Metric) Inside 33 mm
Materiale Cellulose
Spessore della parete 2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Air and waste gas analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Soxhlet extractor
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Temperatura max (sistema metrico) 120°C
Ritenzione particelle 6μm
Product Type Extraction Thimble