Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Codice prodotto. 11370704
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11370704 30 mm 100 mm pezzi 25
11303225 22 mm 65 mm pezzi 25
10536731 22 mm 80 mm pezzi 25
11330704 26 mm 60 mm pezzi 25
11310714 33 mm 80 mm pezzi 25
11350714 43 mm 123 mm pezzi 25
11310704 25 mm 100 mm pezzi 25
11390694 19 mm 90 mm pezzi 25
11320714 33 mm 94 mm pezzi 25
11360714 60 mm 180 mm pezzi 25
11313225 25 mm 90 mm pezzi 25
11380704 30 mm 80 mm pezzi 25
11300714 33 mm 118 mm pezzi 25
11370694 10 mm 50 mm pezzi 25
11320704 25 mm 80 mm pezzi 25
11350704 28 mm 120 mm pezzi 25
11360704 28 mm 80 mm pezzi 25
11330714 37 mm 130 mm pezzi 25
11340714 41 mm 123 mm pezzi 25
11340704 28 mm 100 mm pezzi 25
11323225 26 mm 100 mm pezzi 25
11390704 33 mm 100 mm pezzi 25
10419111 18 mm 55 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 11370704 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2800300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.03€ / pezzi 25
    Risparmia 6.97€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
  • Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
  • Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
  • Excellent mechanical strength and retention
  • Wall thickness of standard thimbles is 1mm to support application need
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Confezione da 25
Descrizione GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis.
Diameter (Metric) Inside 30 mm
Materiale Cellulosa
Spessore della parete Singolo
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell'aria e dei gas di scarico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Estrattore Soxhlet
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura max (sistema metrico) 120 °C
Ritenzione particelle 10 μm
Product Type Ditale per estrazione