Learn More
Cytiva Whatman™ Chromatography Papers - Grade 2727: Circle
Descrizione
Thickness: 1.40mm
Flow rate: 180mm/30 min
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18.5 cm |
| Spessore pellicola | 1.4 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Separation of Very Large Amounts of Substance |
| Grado | 2727 Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Portata | 180 mm/30 min. |