Learn More
Cytiva Rack di asciugatura per cartoncino di raccolta proteine (protein saver card) 903
Codice prodotto. 11909134
Click to view available options
Include:
Hook-and-Loop Mounting Sticker
Mounting Sticker not included
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11909134
Marca: Cytiva 10539521
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'essiccazione all'aria dei campioni ematici in posizione orizzontale sospesa. Il rack di asciugatura per 903 cartoncini per la raccolta di proteine Whatman™ è di facile assemblaggio e può essere fissato su una parete o su un piano con adesivi opzionali Velcro.
Air-dries blood specimens in a suspended horizontal position. Whatman™ Drying Rack for 903 Protein Saver Card is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional hook-and-loop stickers.
  • For use with neonatal human diagnostic testing cards
  • CE Marked
  • Accommodate multiple collection forms at one time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Hook-and-Loop Mounting Sticker
Product Type Drying Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) 903 Protein Saver Card
Quantità 10 Pack