Learn More
Cytiva Whatman™ Extraction Thimble for DIONEX ASE 200
Codice prodotto. 11989237
Click to view available options
Spessore della parete:
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11989237
Marca: Cytiva 10350108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell
Capacità (sistema imperiale) 0.74 oz.
Capacità (sistema metrico) 22 mL
Materiale Cellulose
Spessore della parete 1 mm
Grado 603
Da utilizzare con (apparecchiatura) For dionex ase 200 extraction cell
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Temperatura max (sistema metrico) 130°C
Product Type Extraction Thimble