Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/B Sheets
Filters fine particles with high wet-strength and high loading capacity. Whatman™ Binder-Free Microfiber Filters, Grade GF/B Sheets are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting.
406.00€ - 1615.00€
Specifica
Peso base 143 g/m2
Materiale Borosilicate Glass
Portata 5.5 sec./100mL
Temperatura (sistema imperiale) max 932°F
Temperatura (sistema metrico) max 500°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Formato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Formato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11300364
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1821-271
Sheet 100 Pack
494.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11310364
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1821-914
Sheet; L x W: 460 x 570mm 5 Pack
406.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11310584
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
1821-915
Sheet 25 Pack
1615.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filters fine particles with high wet-strength and high loading capacity. Whatman™ Binder-Free Microfiber Filters, Grade GF/B Sheets are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Fine particle filter with high wet-strength and high loading capacity
  • Useful for liquid clarification and liquid scintillation counting
  • Particularly useful when liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions
  • Used in LSC techniques where high loading capacity is required
  • Can be used as a finely retentive membrane filter
Specifica
Specifica
143 g/m2
5.5 sec./100mL
500°C
675 μm
Borosilicate Glass
932°F
0.02 in.
Filter