Learn More
QIAGEN Applicatori FTA™ Card
Codice prodotto. 11380844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11380844 Confezione da 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11380844 Fornitore QIAGEN N. del fornitore WB100032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    122.97€ / pezzi 100
    Risparmia 103.03€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per campioni buccali e salivari.
For buccal and saliva samples.
Tamponi sterili in schiuma per una facile raccolta di cellule buccali e saliva e per il trasferimento ad es. Formati di schede QIAcard FTA. La testa non abrasiva dell'applicatore con punta in schiuma ha le stesse dimensioni dell'area del campione sulle QIAcard FTA Card per facilitare l'applicazione del campione.
Specifica
Tipo Applicatori con punta in schiuma
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta di saliva e cellule buccali
Quantità Confezione da 100