Learn More
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. 4 aree campione per scheda.
Marca:  QIAGEN WB129241
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg
Codice prodotto. 15321419
  • 790.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. 4 sample areas per card.
Le carte QIAcard FTA DMPK per il metabolismo dei farmaci farmacocinetici consentono il campionamento di microvolumi con solo 10-20 µl per campione e sono progettate per l'uso con campioni di sangue. Le carte possono essere utilizzate anche con campioni incolori come plasma, liquido cerebrospinale e urina.
QIAcard FTA DMPK-A e QIAcard FTA DMPK-B contengono sostanze chimiche impregnate che consentono la denaturazione delle proteine ​​per inattivare gli enzimi endogeni. La lisi cellulare rilascia materiali cellulari endogeni sulla carta. La stabilizzazione del DNA consente il ricampionamento delle macchie di sangue per la farmacogenomica. Le sostanze chimiche impregnate possono interferire con il rilevamento della spettrometria di massa, ad es. soppressione ionica
QIAcard FTA DMPK-C contiene cellulosa pura. Nessuna sostanza chimica impregnata che interferisca con l'analisi. Le proteine ​​non sono denaturate, quindi le schede possono essere più adatte per le biomolecole a base di proteine ​​e gli studi sugli anticorpi.
Analisi:
Analisi principalmente con HPLC o UHPLC seguita da rilevamento MS/MS, tecniche MS di desorbimento diretto come DESI. È stato dimostrato che il metanolo o le miscele acquose/organiche funzionano bene per le piccole molecole e i tamponi acquosi sono raccomandati per le proteine. Selezionare un buon solvente per l'analita mantenendo la compatibilità con le condizioni HPLC da utilizzare. La scelta della scheda DMPK dipende da molti fattori come la struttura chimica dell'analita, il solvente di estrazione e il flusso di lavoro dell'analisi.
Specifica
Specifica
Card
For protein-based biomolecules, on-substrate cleanup has potential to convey greater analyte stability, requires fewer experimental animals
Contains impregnated chemicals enabling protein denaturation to inactivate endogenous enzymes. Cell lysis releases endogenous cellular materials onto card. Stabilization of DNA allows resampling of blood spot for pharmacogenomics.
Type A
100 cards
QIAcard FTA DMPK-A