Learn More
QIAGEN Multi-Barrier Pouches
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Marca: QIAGEN WB100036
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27900kg
Descrizione
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
Sacchetti multi-barriera di piccole dimensioni 3,75 x 3 pollici (9,5 x 7,6 cm) per il trasporto o la conservazione di QIAcard FTA formati Mini e Micro.
Gli strati laminati mantengono l'integrità e la sicurezza del campione proteggendo la carta dall'esposizione a gas o contaminazione da liquidi.
Mantengono la sicurezza del campione grazie a un sigillo a prova di manomissione.
La superficie esterna della carta è adatta per l'etichettatura o la scrittura .
Per ottimizzare l'integrità del campione, le schede FTA sono conservate in un sacchetto multi-barriera con un pacchetto essiccante.
Specifica
FTA™ gene card, mini card or micro card | |
Multi-barrier Pouch | |
Small (9.5 x 7.6 cm) |
Collection, storage, processing and shipping FTA™ and FTA™ elute cards | |
100 Pk. |