Learn More
QIAGEN Carte per raccolta, conservazione e purificazione di acidi nucleici FTA™: FTA Classic
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. QIAcard FTA Classic non indicativa con 4 aree campione per carta.
364.00€ - 920.00€
Specifica
Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Classic Cards. |
---|---|
Formato | Quattro aree campione |
Tipo di campione | Blood |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Amplificazione STR diretta |
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11310854
|
QIAGEN
WB120305 |
Confezione da 25 |
364.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10223352
|
QIAGEN
WB120205 |
Confezione da 100 |
920.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
QIAcard formato FTA Classic con 4 aree spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Classic Cards. | |
Blood | |
Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi | |
FTA Classic Card non indicatrice |
Quattro aree campione | |
Amplificazione STR diretta | |
4 | |
125 μl per area campione |