Learn More
QIAGEN Carte per raccolta, conservazione e purificazione di acidi nucleici FTA™: FTA Micro
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Micro with 1 sample area per card.
QIAcard FTA Micro formato con 1 area spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Micro Cards. |
| Tipo di campione | Blood |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi |
| N. di campioni | 1 |
| Product Type | FTA Micro Card non indicatrice |
| Quantità | 125 μl |
| Volume del campione | 125 μL |