Learn More
Cytiva™ Whatman™ Gel Blotting Paper Grade GB003
Descrizione
- High absorbency
- Pure cellulose
- No contamination during transfers
- Fo chromatographic and blotting techniques
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for (lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots) |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Cellulose |
| Grado | GB003 |