Learn More
Cytiva Whatman™ Gel Blotting Paper Grade GB003
Codice prodotto. p-4520455
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
150 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12415272 150 mm 100 mm pezzi 100
10646294 140 mm 110 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12415272 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10427805
A thick paper ideal for lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots
  • High absorbency
  • Pure cellulose
  • No contamination during transfers
  • Fo chromatographic and blotting techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for (lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots)
Materiale Cellulose
Grado GB003