Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Codice prodotto. 11380724
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
21.3 cm
30 cm
58 cm
100 m
100 m
Larghezza (sistema metrico):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Sheet
Striscia
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
11380724 30 cm 10 cm Sheet pezzi 100
10671193 21.3 cm 11 cm Striscia pezzi 100
10612102 100 m 1 cm Rotolo Pezzo
10062131 100 m 3.0 cm Rotolo Pezzo
11370724 100 m 15.0 cm Rotolo Pezzo
11919317 58 cm 68 cm Foglio pezzi 100
10153831 100 m 5.0 cm Rotolo Pezzo
10575361 100 m 10.0 cm Rotolo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11380724 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3001845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.30€
    60.30€ / pezzi 100
    Risparmia 2.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia in cellulosa Whatman™ Grado 1 Chr ha una portata lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
The world standard chromatography paper: 18mm paper for general analytical separations, available in rolls, sheets or strips.
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques.
  • Widely used in protein and nucleic acid blotting.
  • Good resolution for general analytical separations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations.
Dimensioni (L x P) 10 x 30 cm (3.93 x 11.8 in.)
Spessore pellicola 0.18 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) General Analytical Separations, Protein and Nucleic Acid Blotting
Formato Sheet
Grado Grade 1 Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Materiale High-quality Cotton Linters
Larghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Portata 130 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm