Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 114 Wet-Strengthened Qualitative Filter Paper: Circle
Coarse paper with creped or smooth surface
14.85€ - 252.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 25 μm |
Velocità di filtraggio | 5.3 s/100 mL/in2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse or gelatinous precipitates. Smooth surface for easy recovery of precipitates. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11330414
|
Cytiva
1114-090 |
90 mm |
14.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390404
|
Cytiva
1114-125 |
125 mm |
16.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11312915
|
Cytiva
1114-150 |
150 mm |
41.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300414
|
Cytiva
1114-185 |
185 mm |
40.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310414
|
Cytiva
1114-240 |
240 mm |
50.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320414
|
Cytiva
1114-400 |
400 mm |
252.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Coarse paper with creped or smooth surface
- Have high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin
Cat. No. 09-833F is made to order, and therefore not returnable
Specifica
Disc | |
25 μm | |
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse or gelatinous precipitates. Smooth surface for easy recovery of precipitates. | |
100 Pieces |
Cellulose | |
5.3 s/100 mL/in2 | |
Grade 114 | |
190 μm |