Learn More
Cytiva Cartine per pesata Kjeldahl
Codice prodotto. 10499001
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
10499001 150 mm 150 mm pezzi 500
11365254 100 mm 100 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10499001 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10347890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    137.80€ / pezzi 500
    Risparmia 5.20€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In carta pergamina. Le cartine per pesata Whatman™ Grado 2122 garantiscono un ottimo trasferimento quantitativo dalla carta. La superficie lucente conferma il trasferimento completo.
Constructed of Pergamyne paper. Whatman™ Grade 2122 Weighing Papers provide excellent quantitative transfer from paper. Shiny surface confirms complete transfer.
Allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
  • Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
  • Shiny pergamyne paper provides visual determination that entire sample has been removed.
  • Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m2) for safe and secure sample transport.
  • No glue or additives (residue-free).
Contains a high level of nitrogen and should not be used in Kjeldahl analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Materiale Carta
Forma Square
Tipo Carta per pesata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bilancia
Spessore 0.03 mm
Dimensioni (L x P) 5.9 x 5.9 pollici (150 x 150 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 40 g/m2