Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 32 Binder-Free Glass Fiber Filter
Marca:  Cytiva 10372968
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23000kg
Codice prodotto. 11318914
  • 251.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Glass Fiber
1 μm
32
Sheet
Slow
10.1 x 30.5 cm