missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Grade 3459 Sugar Industry Filter Paper Circle

Specifically designed for the Venema unit (lead acetate method)

Marca:  Cytiva 10316619

Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.03000kg

Codice prodotto. 11368914

  • 267.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Used for the clarifying filtration of dried beet pulp extracts and beet juice after the addition of lead acetate for subsequent polarimetric sugar determination

  • Creped
  • Good retentivity
  • Relatively high filtration speed

Specifica

Specifica

Grade 3459 Application-Specific Filter, circle, 230 mm
Cellulose
High
Grade 3459
230 mm
Disc
55 s
Clarifying filtration of dried beet pulp extracts and beet juice
1000 Pieces
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali