Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Circles
Codice prodotto. 11340444
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2.4 cm
2.5 cm
Materiale:
Cellulose
Cotton Linters
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale Dimensione della confezione
11340444 2.4 cm Cotton Linters pezzi 100
11312875 2.5 cm Cellulose pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340444 Fornitore Cytiva N. del fornitore 1030024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.50€
    16.91€ / pezzi 100
    Risparmia 0.59€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for electrophoresis
Manufactured and tested typically for chromatographic techniques, which ensures the wicking capability and uniformity of capillary action.
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters without any additives
  • Thickness: 0.34mm
  • Flow rate is 130mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Grade 3 MM Chr cellulose chromatography circles is a 0.34 mm paper for general chromatography and electrophoresis.
Dimensioni (L x P) 2.4 cm (0.94 in.)
Spessore pellicola 0.34 mm
Da utilizzare con (applicazione) For General Chromatography and Electrophoresis
Formato Circle
Grado Grade 3 mm Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Materiale Cotton Linters
Portata 130 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 2.4 cm