Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/1
Filtra i precipitati grossolani utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/1 consente di misurare la finezza del cemento o di determinare il contenuto di ceneri nei prodotti alimentari.
Marca: Cytiva 10300010
49.37 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07920kg
Descrizione
Designed for fast filtration of coarse precipitate. Whatman™ Grade 589/1 Quantitatve FIlter Paper Circles support tests such as cement fineness measurement in a standard Blaine test or determination of the ash content in foodstuffs.
- For coarse precipitate retention
- Herzberg filtration speed of 50 s
- Black Ribbon Filter for filtration of coarse precipitates
- Ashless with very high flow rate
- High purity (< 0.01% ash)
Specifica
Nero | |
Circolari | |
Da 12 a 25 μmm | |
alta | |
Grado 589/1 | |
Senza ceneri |
Filtro di grado 589/1 per la ritenzione di precipitati grossolani, dischi da 110 mm (100 pezzi) | |
Linter di cotone di alta qualità | |
25 s | |
Per analisi gravimetriche e per la preparazione di campioni per analisi strumentali. Per la filtrazione di precipitati grossolani. Per molti metodi quantitativi standard, in particolare con applicazioni gravimetriche (ad esempio, la determinazione del contenuto di ceneri) | |
190 μm | |
110 mm |