Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/2
Per trattenere i precipitati medio-fini utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/2 viene utilizzata durante la raccolta di precipitati medio-fini e le carte devono essere incenerite per agevolare l'analisi.
24.45€ - 187.00€
Specifica
Codice colore White
Materiale Cotton Linters
Particle Retention 4 to 12 μm
Velocità di filtraggio 70 s
Portata Medium
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
11355194
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300106
50 mm Disc
26.15€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11365194
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300107
55 mm Disc
26.15€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11315204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300112
150 mm Circolari
78.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10028030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300110
110 mm Circolari
49.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11335204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300120
240 mm Disc
187.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11345204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300143
110 mm Folded
78.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10619991
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300102
12.7 mm Circolari
63.10€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11305204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300111
125 mm Circolari
58.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11345194
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300103
40.5 mm Folded
24.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10262181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300108
70 mm Folded
32.15€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10727371
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300109
90 mm Folded
43.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11325204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10300114
185 mm Folded
119.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Retains medium fine precipitates using material with virtually no ash content. Whatman™ Grade 589/2 Quantitative Filter Paper is used when medium fine precipitates are being collected and papers must be ashed to support analysis.
Per analisi gravimetriche
  • Filtro fascia bianca per precipitati di media finezza
  • Senza ceneri
  • Velocità di filtrazione media
  • Per la misurazione del contenuto di sabbia nei prodotti alimentari
  • Per la determinazione della qualità della farina
  • Per analisi delle sospensioni acquose
Specifica
Specifica
White
4 to 12 μm
Medium
Ashless
Cotton Linters
70 s
180 μm