Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante qualitativa di grado 595 1/2
Per risparmiare tempo con i cerchi pieghettati da inserire su imbuti filtranti conici per analisi multiple e ripetitive. I filtri circolari qualitativi Whatman™ Grado 595½ dispongono di una superficie filtrante extra che aumenta la capacità di carico totale grazie alla maggiore area filtrante disponibile.
37.10€ - 372.00€
Specifica
Formato Circolari
Materiale Cellulosa
Particle Retention Da 4 a 7 μm
Dimensione del poro 7 μm
Velocità di filtraggio Approx. 80 s
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11313055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311641
70 mm
37.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11323055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311642
90 mm
38.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10737751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311643
110 mm
39.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11315214
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311644
125 mm
39.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10068000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311645
150 mm
52.85€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11335214
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311647
185 mm
69.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393045
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311649
210 mm
88.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10510022
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311651
240 mm
112.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10314071
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311652
270 mm
140.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11365214
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311653
320 mm
191.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11303055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311654
385 mm
196.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11333055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10311656
500 mm
372.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pleated to save time and achieve optimal fit in conical filter funnels. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 595 ½ Pleated Circles provide extra surface area to increase total loading capacity.
Filtro pre-pieghettato per applicazioni analitiche di routine di diversa natura
  • Carta filtrante sottile
  • Velocità di filtrazione media
  • Ritenzione delle particelle da media a fine
  • Separa le particelle dagli estratti alimentari
  • Filtra le sostanze solide nei campioni ambientali digeriti
Specifica
Specifica
Circolari
Da 4 a 7 μm
Approx. 80 s
A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration of solids from digested environmental samples, e.g., for ICP/AAS analysis).
Confezione da 100
Cellulosa
7 μm
Medio-rapido
Grade 595 ½
150 μm