Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa grado 603
Descrizione
Range in size and length to ensure optimal fit.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles are for use with extracting pesticides from environmental samples and fat analysis in the food industry
Pure Cellulose Thimbles
- Made from pure cotton cellulose
- For extraction of pesticides from environmental samples, fat analysis in the food industry
- Single-thickness thimbles have wall thickness of approximately 1mm
- Double-thickness thimbles have ∽2mm wall thickness
- For high-temperature extractions up to 550°C (1022°F). Also for using solvents incompatible with cellulose thimbles
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 25 |
| Descrizione | 603 ditali standard per estrazione, realizzati in cellulosa di alta qualità, disponibili in una vasta gamma di misure. |
| Diameter (Metric) Inside | 22 mm |
| Materiale | Cellulosa |
| Spessore della parete | 1.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido |
| Grado | 603 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 266 °F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120 °C |
| Vedi altri risultati |