Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 91 Wet Strengthened Qualitative Filter Papers - Circles
High wet strength due to the addition of chemically stable resin
151.00€ - 427.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 10 μm |
Dimensione del poro | 10 μm |
Velocità di filtraggio | 70 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11322875
|
Cytiva
1091-110 |
110 mm | 4000 Pieces (subdivided into 100) |
411.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370524
|
Cytiva
1091-165 |
165 mm | 1000 Pieces (subdivided into 100) |
189.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11332875
|
Cytiva
1091-125 |
125 mm | 4000 Pieces (subdivided into 100) |
427.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380524
|
Cytiva
1091-190 |
190 mm | 1000 Pieces (subdivided into 100) |
367.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11372875
|
Cytiva
1091-240 |
240 mm | 1000 Pieces (subdivided into 100) |
366.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11342875
|
Cytiva
1091-150 |
150 mm | 1000 Pieces (subdivided into 100) |
151.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11352875
|
Cytiva
1091-185 |
185 mm | 1000 Pieces (subdivided into 100) |
223.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
High wet strength due to the addition of chemically stable resin
- Wet strengthened grade
- General purpose creped filter
- For less critical routine analysis
- Used to assay sucrose in cane sugar
Specifica
Disc | |
10 μm | |
70 sec. | |
Grade 91 |
Cellulose | |
10 μm | |
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration. | |
205 μm |