Learn More
Cytiva™ Carta per blotting grado GB003
Codice prodotto. 10508102
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm (3.9 x 3.9 pollici)
15 x 15 cm
15 x 20 cm (5.9 x 7.9 pollici)
16 x 18 cm
20 x 20 cm (7.9 x 7.9 pollici)
20 x 25 cm
30 x 60 cm (11.8 x 23.6 pollici)
46 x 57 cm
58 x 60 cm (22.8 x 23.6 pollici)
Larghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensions (LxW) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10508102 10 cm 10 x 10 cm (3.9 x 3.9 pollici) 10 cm pezzi 50
11909257 58 cm 58 x 60 cm (22.8 x 23.6 pollici) 60 cm pezzi 50
11979257 20 cm 20 x 20 cm (7.9 x 7.9 pollici) 20 cm pezzi 100
11959257 15 cm 15 x 20 cm (5.9 x 7.9 pollici) 20 cm pezzi 100
11949257 15 cm 15 x 15 cm 15 cm pezzi 100
11969257 16 cm 16 x 18 cm 18 cm pezzi 100
11989257 46 cm 46 x 57 cm 57 cm pezzi 100
12465292 20 cm 20 x 25 cm 25 cm pezzi 100
12425272 7 cm 7 x 10 cm 10 cm pezzi 100
10693321 30 cm 30 x 60 cm (11.8 x 23.6 pollici) 60 cm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10508102 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10426880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.75€
    35.54€ / pezzi 50
    Risparmia 2.21€
    5% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Per trasferimenti garantiti senza contaminazione. La carta per blotting Whatman™ grado GB003 elimina le variazioni tra i fogli grazie alle membrane tagliate con precisione.
Ensures that no contamination will occur during the transfer steps. Whatman™ Grade GB003 Blotting Paper eliminates sheet to sheet variations with precisely cut membrane sizes.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Ensures that no contamination will occur during the transfer steps
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic and blotting techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting
  • Whatman 3MM Chr is considered the industry standard for blotting procedures
  • Convenient sizes available in sheets precisely cut to the most popular gel and transfer membrane sizes. Allows “out-of-the-box” usage and eliminates sheet-to-sheet variations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Da utilizzare con (applicazione) Carta per usi generici utilizzata come supporto per i gel di membrana
Larghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Formato Foglio
Materiale Cellulosa pura
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Dimensions (LxW) 10 x 10 cm (3.9 x 3.9 pollici)
Spessore 0.8 mm
Grado GB003
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.