Learn More
Cytiva Carta per blotting grado GB005
Codice prodotto. 11919257
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
58 cm
Larghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
58 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
11919257 15 cm 15 cm pezzi 25
10199320 58 cm 58 cm pezzi 25
10339622 20 cm 20 cm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11919257 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10426972
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    103.26€ / pezzi 25
    Risparmia 4.74€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consigliata per applicazioni dove i ridotti strati di carta per blotting devono comunque assicurare un'elevata capacità. La carta per blotting Whatman™ grado GB005 garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell’azione capillare, fondamentali per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
Recommended for applications where fewer layers of blotting paper must still ensure a high capacity. Whatman™ Grade GB005 Blotting Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting.
Pure cellulose produced from the highest quality cotton linters with no additives to ensure that no contamination will occur during transfers
  • Manufactured and tested specifically for blotting applications
  • Thickness: 1.5mm
  • Ideal for applications where fewer layers of blotting paper, which reduce the risk of trapping air bubbles, must still ensure a high capacity
  • Precisely cut to the most common gel and transfer membrane sizes, eliminating sheet-to-sheet variation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
    Larghezza (sistema metrico) 15 cm
    Da utilizzare con (applicazione) Recommended for semidry blotting of proteins
    Formato Sheet
    Materiale Cellulose
    Spessore 1.5 mm
    Grado GB005