Learn More
Cytiva Whatman Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free, Ready to Use
Grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity, and support total suspended solids analysis.
98.15€ - 189.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria 6.7s/100mL/in2
Descrizione GE’s ready-to-use Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis with a fine nominal particle retention of 1.2 μm.
Materiale Borosilicate Glass
Particle Retention 1.2 μm
Dimensione del poro 1.2 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Tipo Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15803714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
3822-047
RTU Filter, pre-weighed 4.7 cm
123.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15813714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
3822-070
RTU Filter, pre-weighed 7.0 cm
143.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15823714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
3822-090
RTU Filter, pre-weighed 9.0 cm
189.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15853704
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2822-047
Filter, pre-rinsed and dried 4.7 cm
98.15€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15863704
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2822-070
Filter, pre-rinsed and dried 7.0 cm
109.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15873704
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
2822-090
Filter, pre-rinsed and dried 9.0 cm
152.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Good flow rate and loading capacity
  • Fine nominal particle retention of 1.2μm
  • Binder free
  • Applications include total suspended solids analysis, industrial waste analysis and potable water
  • GF/C RTU pre-treats traditional GF/C filter with washing, drying, cooling (in a desiccator), and weighing steps aligned to EN 872
  • Certified weight loss of less than 0.017mg/cm2 after preparation
  • Each RTU filter is placed in an individually barcoded aluminum pan that notes the filter weight
Specifica
Specifica
6.7s/100mL/in2
Borosilicate Glass
1.2 μm
Grade GF/C
550°C
105 mL/min
GE’s ready-to-use Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis with a fine nominal particle retention of 1.2 μm.
1.2 μm
Widely used for cell harvesting, liquid scintillation counting and binding assays where more loading capacity is required.Highly suitable for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is
100 Pieces
260 μm