Learn More
Cytiva Whatman™ Grade Shark Skin Filter Paper for Technical Use
Creped, medium to slow filter paper. Resistant to weak acids and bases. Often used as a protective paper for filter press cloths, as well as in processing of cocoa butter and edible oils.
72.40€ - 770.00€
Specifica
Formato Sheet
Materiale Cellulose
Particle Retention 8 to 12 μm
Velocità di filtraggio Medium to slow
Grado Shark skin
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
13494527
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10537138
750 ft. 228.6m 21 in. 53 cm
770.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13444547
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10538877
10 in. 25.4 cm 8 in. 20.32 cm
72.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Specifica
Specifica
Sheet
8 to 12 μm
Shark skin
Cellulose
Medium to slow
170 μm