Learn More
Cytiva Ditali in microfibra di vetro a elevata purezza
Codice prodotto. 11370384
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
30 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11370384 30 mm 100 mm pezzi 25
11390714 19 mm 90 mm pezzi 25
11300724 43 mm 123 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11370384 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2814300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    189.00€ / pezzi 25
    Risparmia 8.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Per la maggior parte delle unità di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Soxhlet in microfibra di vetro a elevata purezza Whatman™ sono realizzati al 100% in microfibra di vetro borosilicato. Ideali per il monitoraggio dell'inquinamento, quando sono necessarie analisi di gas caldi e acidi.
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
  • Resistant to temperatures up to 500°C
  • Binder-free, no chemical additives
  • Designed to fit most commercially available Soxhlet extractors.
  • Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
  • Applications: analysis of hot and acidic gases during emission control and smoke stack gas monitoring, analysis of pesticide residues using Soxhlet extraction, determination of oil/fat content of foods, analysis of oil and grease in solid wastes>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
Diameter (Metric) Inside 30 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio dei fumi delle ciminiere, estrazione Soxhlet, analisi dei residui di pesticidi, determinazione del contenuto di oli e grassi negli alimenti, analisi di oli e grassi nei rifiuti solidi
Grado HP-GF
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di estrazione Soxhlet
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 932 °F
Temperatura max (sistema metrico) 500 °C
Product Type Ditale per estrazione
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.