Learn More
Cytiva™ Panno per la pulizia delle lenti
Codice prodotto. 10149470
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantità:
100 sheets
Confezione da 625; 25 buste da 25 fogli
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 625
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
10149470 300 x 200 mm 100 sheets pezzi 100
11360654 150 x 100 mm Confezione da 625; 25 buste da 25 fogli pezzi 625
11380654 570 x 460 mm 100 sheets pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10149470 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 2105862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.80€
    88.49€ / pezzi 100
    Risparmia 8.31€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Soluzioni di pulizia antigraffio. I panni per la pulizia delle lenti Whatman™ consentono di rimuovere in sicurezza grasso e umidità dalle superfici.
Tessuto resistente e soffice che non rilascia fibre. Protects lenses and other optical surfaces made from glass, quartz, or plastic from scratches.
  • Chemically pure, free of silicone and other additives
  • High absorbency leads to increased safety upon removal of surface moisture and grease
  • Thickness 0.035 to 0.040mm
  • Grade 105 sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lens wipe
Descrizione Non danneggia le lenti o le superfici ottiche, non lascia fibre
Dimensioni (L x P) 300 x 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Safe removal of surface moisture and grease.
Quantità 100 sheets