Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME24
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
107.00€ - 377.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 3.7bar |
Materiale | MCE |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Portata | 20s/100mL/12.5cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11305324
|
Cytiva
10401731 |
142 mm | Non-sterile |
169.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365314
|
Cytiva
10401712 |
47 mm | Non-sterile |
162.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11325324
|
Cytiva
10401772 |
50 mm | Sterile |
163.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395314
|
Cytiva
10401726 |
110 mm | Non-sterile |
377.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375314
|
Cytiva
10401714 |
50 mm | Non-sterile |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11355314
|
Cytiva
10401706 |
25 mm | Non-sterile |
107.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11385314
|
Cytiva
10401721 |
100 mm | Non-sterile |
339.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Specifica
Autoclavable | |
MCE | |
20s/100mL/12.5cm2 | |
Interleaving paper | |
135 μm |
3.7bar | |
0.2 μm | |
Plain | |
ME24 |