Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME24
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
- Supports visual enumeration of bacteria
- Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Punto di bolla | 3.7bar |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 20s/100mL/12.5cm2 |
| Colore della griglia | Plain |
| Include | Interleaving paper |
| Tipo di membrana | ME24 |
| N. per confezione | 25Pack |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.