Learn More
Cytiva™ Filtri a membrana MicroPlus e ME
Codice prodotto. 10597631
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
5 cm
50 mm
Colore:
Bianco
Black
Green
Nero
White
Colore della griglia:
Nero
White
Codice filtro:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Colore Colore della griglia Codice filtro Dimensione della confezione
10597631 47 mm White Nero MicroPlus-21 STL pezzi 400
11909217 47 mm White Nero MicroPlus-21ST pezzi 100
11919217 50 mm White Nero MicroPlus-21ST pezzi 100
10131241 5 cm Bianco Nero MicroPlus-21 STL pezzi 400
10059710 4.7 cm Nero Nero MicroPlus-31STL pezzi 400
11979207 50 mm Black White MicroPlus-31STL pezzi 400
11989207 47 mm Green Nero MicroPlus-41STL pezzi 400
11999207 50 mm Green Nero MicroPlus-41STL pezzi 400
11929217 50 mm Black White MicroPlus-21ST pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10597631 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10407112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    657.00€ / pezzi 400
    Risparmia 43.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Con distribuzione delle dimensioni dei pori molto stretta, bassi livelli di estraibili e migliore stabilità della temperatura. Le membrane Whatman™ MicroPlus sono adatte per preparazione di campioni, studi di microbiologia e filtrazione di soluzioni acquose.
The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.
  • Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
  • High mechanical strength
  • High flow rate
  • Sterile, individually packed
  • All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
  • Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Colore White
Materiale (membrana) Cellulose Nitrate
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Codice filtro MicroPlus-21 STL
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological quality control
Colore della griglia Nero
Size (Metric) Grid 31mm
Tipo di superficie Grid
Diametro (sistema metrico) 47 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Membrane Butler
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MP21 STL membrane, cellulose nitrate, 0.45µm 47mm
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Solido infiammabile.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.