Learn More
Cytiva Filtri a membrana MicroPlus e ME
Descrizione
The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.
- Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
- High mechanical strength
- High flow rate
- Sterile, individually packed
- All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
- Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Membrane Butler |
| Materiale (membrana) | Cellulose Nitrate |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Codice filtro | MicroPlus-41STL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiological quality control |
| Colore della griglia | Nero |
| Size (Metric) Grid | 31mm |
| Tipo di superficie | Grid |
| Vedi altri risultati |