Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep™: Filtri standard
I campioni vengono caricati in un terzo del tempo. I filtri senza siringa Whatman™ Mini-UniPrep™ rappresentano un modo facile e veloce per rimuovere le particelle dai campioni in preparazione per analisi HPLC e UHPLC.
269.00€ - 2535.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi di routine; analisi dei composti; uniformità dei contenuti; precipitazione di proteine; test di solubilità/dissolubilità; campioni fotosensibili; cromatografia ionica |
---|---|
Tipo | Filtro senza siringa |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11338744
|
Cytiva
UN203NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11348744
|
Cytiva
UN203NPUDPP |
Polypropylene Depth Filter | 0.45 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11388744
|
Cytiva
UN203NPUPES |
PES | 0.45 μm | 100/conf. |
278.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11398754
|
Cytiva
UN503NPUNYL |
Nylon | 0.45 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11378744
|
Cytiva
UN203NPUORG |
PTFE | 0.45μ m | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11318764
|
Cytiva
UN503NPUPES |
PES | 0.45 μm | 1000/Pk. |
2525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11368744
|
Cytiva
UN203NPUNYL |
Nylon | 0.45 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11328754
|
Cytiva
UN503NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11378754
|
Cytiva
UN503NPUDPP |
Polypropylene Depth Filter | 0.45 μm | 1000/Pk. |
2525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11398734
|
Cytiva
UN203NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11368754
|
Cytiva
UN503NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11338754
|
Cytiva
UN503NPEORG |
PTFE | 0.2μ m | 1000/confezione |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11308764
|
Cytiva
UN503NPUORG |
PTFE | 0.45 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11358744
|
Cytiva
UN203NPUGMF |
Glass Microfiber | 0.45 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11308744
|
Cytiva
UN203NPEORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0,2 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11388754
|
Cytiva
UN503NPUGMF |
Glass Microfiber | 0.45 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11318754
|
Cytiva
UN503NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | 1000/conf. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11388734
|
Cytiva
UN203NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11318744
|
Cytiva
UN203NPEPES |
PES | 0.2 μm | 100/Pk. |
278.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11328764
|
Cytiva
UN503NPUPP |
Polypropylene | 0.45 μm | 1000/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11398744
|
Cytiva
UN203NPUPP |
Polypropylene | 0.45 μm | 100/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Processes sample loads in one-third the time. Whatman™ Mini-UniPrep™ Syringeless Filters provide a faster and easier way to remove particulates from samples being prepared for HPLC and UHPLC analysis.
- Processo di filtrazione preassemblato completo; elimina l'utilizzo di filtro per siringa, siringa, fiala e setto; determina una riduzione dei costi fino al 40%
- Ampia gamma di membrane tra cui scegliere con dimensione dei pori da 0.2 a 0.45 μm per soddisfare i requisiti di campioni specifici
- Compatibili con la maggior parte dei principali autocampionatori
- Ridotta esigenza di materiali di consumo
- Lo stantuffo contiene una membrana filtrante su un'estremità e un tappo/setto premontato sull'altra
- Utilizzabili sia manualmente che con compressore
- Consentono di elaborare fino a 6 campioni alla volta, migliorando ulteriormente il tempo di elaborazione del campione e riducendo il rischio di stanchezza delle mani
- Ideati per tutti gli autocampionatori che accettano fiale da 12 x 32 mm
- OPPURE è possibile perforare il setto con l'ago ed estrarre il campione per iniettarlo manualmente in un analizzatore
Specifica
Analisi di routine; analisi dei composti; uniformità dei contenuti; precipitazione di proteine; test di solubilità/dissolubilità; campioni fotosensibili; cromatografia ionica | |
Filtro senza siringa |