Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Circle (ME28)
Codice prodotto. 11939217
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1.2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11939217 1.2 μm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11939217 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10408472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    260.00€ / pezzi 100
    Risparmia 9.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green/Black
Materiale Mixed Cellulose Ester
Materiale (membrana) ME 28
Dimensione del poro 1.2 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) To quantitatively evaluate microorganism counts
Idrofobicità Hydrophilic
Include Interleaving paper
Capacità legante delle proteine Medium
Size (Metric) Grid 0.31cm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane Filter
Portata flusso d'acqua 1.2 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 5 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME28/41 ST, 1.2µm 50mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose