Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membrane Filters
Prodotti in nitrato di cellulosa e sviluppati espressamente per il controllo della qualità in microbiologia. I filtri a membrana MicroPlus e ME Whatman™ costituiscono un metodo analitico ottimale per il monitoraggio dei processi di produzione.
179.00€ - 1060.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di membrana | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di membrana | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11385374
|
Cytiva
10407314 |
ME25/21 | 0.45μ m | 5 cm | Bianco |
590.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11395364
|
Cytiva
10406870 |
ME25 | 0.45 μm | 47 mm | White |
179.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11305374
|
Cytiva
10406871 |
ME25 | 0.45 μm | 4.7 cm | White |
1060.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11315374
|
Cytiva
10406872 |
ME25 | 0.45 μm | 50 mm | White |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11305384
|
Cytiva
10407332 |
ME25 | 0.45 μm | 4.7 cm | Black |
535.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11315384
|
Cytiva
10407334 |
ME25 | 0.45 μm | 50 mm | Black |
590.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11325384
|
Cytiva
10407370 |
ME25 | 0.45 μm | 4.7 cm | Green |
575.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11335384
|
Cytiva
10407372 |
ME25 | 0.45 μm | 50 mm | Green |
590.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11385384
|
Cytiva
10409470 |
ME25 | 0.45 μm | 4.7 cm | Green |
179.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11395384
|
Cytiva
10409472 |
ME25 | 0.45 μm | 50 mm | Green |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11982006
|
Cytiva
10408712 |
ME24 | 0.2 μm | 4.7 cm | White |
535.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11355384
|
Cytiva
10408714 |
ME24 | 0.2μ m | 5 cm | Bianco |
535.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11395374
|
Cytiva
10407324 |
ME25 | 0.45 μm | 50 mm | White |
575.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11949217
|
Cytiva
10408915 |
ME27 | 0.8 μm | 50 mm | White |
670.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11375024
|
Cytiva
10407342 |
ME29 | 0.8 μm | 47 mm | Black |
815.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11305034
|
Cytiva
10407615 |
ME30 | 0.8 μm | 50 mm | Black |
775.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11979217
|
Cytiva
10409834 |
ME26 | 0.6 μm | 4.7 cm | Black |
575.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11375374
|
Cytiva
10407312 |
ME25 | 0.45 μm | 47 mm | White |
520.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Realizzati in esteri misti di cellulosa
- Economici
- Ideali per soluzioni acquose
- Idrofili
- Utilizzabili fino a 125 °C
- Sterili in confezione singola
- Tutti i filtri a membrana sono dotati di griglia ad alto contrasto (da 3.1 mm)
- Contrasto eccellente per maggiore facilità di rilevamento del particolato
- Griglie atossiche che non inibiscono la crescita batterica, garantendo la massima integrità del campione
- Area della superficie interna di grandi dimensioni per un maggiore assorbimento del prodotto e grande capacità di ritenzione della sporcizia
- Biologicamente inerte con buona stabilità termica
- Esenti da tensioattivi che potrebbero contaminare i campioni
- Struttura uniforme della membrana microporosa per una portata elevata
Specifica
Autoclavable | |
MCE | |
Sterile |