Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa
Codice prodotto. 11375284
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
37 mm
4.7 cm
47 mm
50 mm
Dimensione del poro:
0.6 μm
0.8 μm
3 μm
Materiale (membrana):
MCE
Portata flusso d'acqua:
1.2 s/100mL/12.5cm2
2.8 sec./100mL/12.5cm2
4.8 sec./100mL/12.5cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Materiale (membrana) Portata flusso d'acqua Dimensione della confezione
11375284 4.7 cm 0.8 μm MCE 2.8 sec./100mL/12.5cm2 pezzi 100
11315024 37 mm 0.8 μm MCE 2.8 sec./100mL/12.5cm2 pezzi 100
11939207 50 mm 3 μm MCE 1.2 s/100mL/12.5cm2 pezzi 100
11335014 47 mm 0.6 μm MCE 4.8 sec./100mL/12.5cm2 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11375284 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10400912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    160.00€ / pezzi 100
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Facilitates particle detection and minimizes eye fatigue with surface marks and color contrast. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes are available plain or gridded for automatic or manual counting procedures.
Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
  • Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.8 μm
Sterilità Non-sterile
Colore della griglia Plain
Include Carta di separazione
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 100 Pack
Size (Metric) Grid 0.31 cm
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130 °C
Spessore (sistema metrico) 135μ m
Tipo Membrana in esteri misti di cellulosa
Portata flusso d'acqua 2.8 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 4.7 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cellulose nitrate
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 90% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.