Learn More
Cytiva™ Membrane in esteri misti di cellulosa
Descrizione
Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 3 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Colore della griglia | No Grid |
| Include | Interleaving paper |
| Capacità legante delle proteine | Medium |
| Quantità | 100 Pack |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 266°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 130°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ME29 ST, 3.0µm 50mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose