Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Codice prodotto. 11315324
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
5 cm
Tipo di superficie:
Grid
Plain
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Tipo di superficie Dimensione della confezione
11315324 47 mm Plain pezzi 100
11355374 5 cm Grid pezzi 100
11345374 4.7 cm Grid pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11315324 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10401770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    165.00€ / pezzi 100
    Risparmia 6.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for the majority of routine applications
  • Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
  • Pore size: 0.2μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Grado ME 24
Colore della griglia Plain
Capacità legante delle proteine Medium
Size (Metric) Grid N/A
Tipo di superficie Plain
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 20 s/100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME24 ST, 0.2µm 47mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose