Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Descrizione
- Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
- Pore size: 0.2μm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | To quantitatively evaluate microorganism counts |
| Grado | ME 24 |
| Colore della griglia | Nero |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Include | Interleaving paper |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ME24/21 ST, 0.2µm 50mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?