Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range, 0.8 μm
Codice prodotto. 11334834
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11334834 0.8 μm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11334834 Fornitore Cytiva N. del fornitore 7148002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    255.00€ / pezzi 100
    Risparmia 18.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate membranes. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range are characterized by a smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose filters.
  • Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
  • Color contrast provided by the filter surface also facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale Mixed Cellulose Ester
Materiale (membrana) WME
Dimensione del poro 0.8 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological work, sample preparation, microbiological studies, filtration of aqueous solutions
Colore della griglia Nero
Include Pad
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 100 Pack
Size (Metric) Grid 3.1mm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo White, Black Grid
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • WME, white/black grid 3.1mm, 0.8µm, 25mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose