Learn More
Cytiva™ Membrane in esteri misti di cellulosa - WME Range
Descrizione
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate membranes. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range are characterized by a smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose filters.
- Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
- Color contrast provided by the filter surface also facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Order Info
La confezione autoclavabile dispone di 10 confezioni da 10 filtri/tamponi per la sterilizzazione in laboratorio di microbiologia.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lavori microbiologici, preparazione dei campioni, studi microbiologici, filtrazione di soluzione acquose |
| Colore della griglia | Nero |
| Include | Carta di separazione |
| Imballaggio | Individually Packed |
| Capacità legante delle proteine | Medium |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- WME, white/black grid 3.1 mm, sterile, 0.45 µm, 47 mm, 100 pack
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.