Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa - WME Range
Codice prodotto. 11914544
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di superficie:
Grid
Griglia
Plain
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Carta di separazione
Interleaving paper
Pad
Quantità:
100 Pack
1000 Pack
200 Pack
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di superficie Sterilità Include Quantità unitSize
11914544 Grid Sterile Interleaving paper 1000 Pack pezzi 1000
10153971 Griglia Non-sterile Pad 100 Pack pezzi 100
11374824 Plain Sterile Pad 100 Pack pezzi 100
11929207 Grid Sterile Interleaving paper 200 Pack pezzi 200
10030461 Griglia Sterile Carta di separazione Confezione da 100 pezzi 100
10756262 Griglia Sterile Carta di separazione Confezione da 100 pezzi 100
11324834 Grid Non-sterile Interleaving paper 100 Pack pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11914544 Fornitore Cytiva N. del fornitore 7141154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    955.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 32.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Membrane in acetato e nitrato di cellulosa. Le membrane in esteri misti di cellulosa - WME Range, Whatman™ sono caratterizzate da una superficie più liscia e più uniforme rispetto ai filtri in nitrocellulosa pura.
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate membranes. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range are characterized by a smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose filters.
  • Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
  • Color contrast provided by the filter surface also facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Order Info
La confezione autoclavabile dispone di 10 confezioni da 10 filtri/tamponi per la sterilizzazione in laboratorio di microbiologia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological work, sample preparation, microbiological studies, filtration of aqueous solutions
Colore della griglia Nero
Include Interleaving paper
Imballaggio Individually Packed
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 1000 Pack
Size (Metric) Grid 3.1mm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • WME, white/black grid 3.1mm, sterile, without pad, 0.45µm, 47mm
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose